203293
Bisindolylmaleimide I
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
Synonyme(s) :
InSolution Bisindolylmaleimide I, 2-[1-(3-Dimethylaminopropyl)-1H-indol-3-yl]-3-(1H-indol-3-yl)-maleimide, Gö 6850
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N1C(=O)C(=C(C1=O)c4c5c([nH]c4)cccc5)c2c3c([n](c2)CCCN(C)C)cccc3
InChI
1S/C25H24N4O2/c1-28(2)12-7-13-29-15-19(17-9-4-6-11-21(17)29)23-22(24(30)27-25(23)31)18-14-26-20-10-5-3-8-16(18)20/h3-6,8-11,14-15,26H,7,12-13H2,1-2H3,(H,27,30,31)
Clé InChI
QMGUOJYZJKLOLH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Gekeler, V., et al. 1996. Br. J. Cancer74, 897.
Kiss, Z., et al. 1995. Biochim. Biophys. Acta1265, 93.
Muid, R.E., et al. 1991. FEBS Lett.293, 160.
Toullec, D., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15771.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)