553212-M
Rapamycin in EtOH
InSolution, ≥98%, controls the biological activity of mTOR
Synonyme(s) :
InSolution Rapamycin in EtOH, Sirolimus, mTOR Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Braun, W., et al. 1995. FASEB J.9, 63.
Nielsen, F.C., et al. 1995. Nature 377, 358.
Aagaard-Tillery, K.M. and Jelinek, D.F. 1994. Cell. Immunol. 156, 493.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Morice, W.G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 3734.
Terada, N., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 12062.
Kuo, J., et al. 1992. Nature 358, 70.
Price, D.J., et al. 1992. Science257, 973.
Heitman, J., et al. 1991. Science253, 905.
Kay, J.E., et al. 1991. Immunology72, 544.
Schreiber, S.L. 1991. Science251, 283.
Bierer, B.E., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA87, 9231.
Dumont, F.J., et al. 1990. J. Immunol.144, 251.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.