539779
ProteoExtract® Complete Mammalian Proteome Extraction Kit
Synonyme(s) :
C-PEK Mammalian Kit
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
20 extractions
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Entrée
sample type: mammalian tissue(s)
sample type: mammalian cultured cells
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Composants
Avertissement
Principe
Stockage et stabilité
- Wash Buffer
- Resuspension Buffer
Avoid repeated freezing and thawing!
- Extraction Reagent
Avoid repeated freezing and thawing!
- Reducing Agent
Avoid repeated freezing and thawing!
- Benzonase®
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2