538925
Prostaglandin I2, Sodium Salt
Potent vasodilatory prostaglandin produced by the endothelium.
Synonyme(s) :
Prostaglandin I2, Sodium Salt, PGI₂, Prostacyclin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17-12-15(8-5-6-9-20(23)24)25-19(17)13-18(16)22;/h8,10-11,14,16-19,21-22H,2-7,9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,15-8-;/t14-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1
Clé InChI
LMHIPJMTZHDKEW-XQYLJSSYSA-M
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Induces vasodilation
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Moncada, S., et al. 1979. Pharmacol. Rev.30, 293.
Cho, M.J. and Allen, M.A. 1978. Prostaglandins15, 943.
Tateson, J.E., et al. 1977. Prostaglandins13, 389.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable