Principaux documents
5.31711
Sigma-Aldrich
DOT1L Inhibitor, SYC-522
Synonyme(s) :
DOT1L Inhibitor, SYC-522, Histone methyltransferase DOT1L Inhinitor, SYC-522
5 MG
263,00 $
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
263,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H40N8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
263,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
500 pM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to light yellow
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Description générale
A cell permeable S-adenosyl-L-methionine (SAM) derivative that acts as a highly potent and selective inhibitor of histone 3-lysine79 (H3K79) methyltransferase DOT1L (Ki = 500 pM ) and inhibits H3K79 methylation. Does not affect the activity of PRMT1, CARM1 and SUV39H1 (IC50 >100 µM). Blocks cell cycle at the G0/G1 phase. Although it does not induce apoptosis, it sensitizes MLL rearranged leukemia cells to chemotherapeutic agents (mitoxantrone, etoposide, cytarabine) to cause apoptotic cell death. Shown to down-regulate the expression of HOXA9 and MEIS1, leukemia-relevant genes, by over 50%.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
DOT1L
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Liu, W., et al. 2014. PLoS One.9, e98270.
Anglin, J.L., et al. 2012. J. Med. Chem.55, 8066.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable