Principaux documents
SML1444
Sigma-Aldrich
(±)-Mepivacaine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-2,6-pipecoloxylidine hydrochloride, Carbocaine hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
50 MG
228,00 $
228,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
228,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H22N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
282.81
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
228,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Cl-].N1(C(CCCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C)C)C.[H+]
InChI
1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
Clé InChI
RETIMRUQNCDCQB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current.
(±)-Mepivacaine hydrochloride is a local anesthetic that reversibly blocks transient Na+ inward current, as well as the steady-state K+ outward current. (±)-Mepivacaine blocks tandem pore (TASK) and Kv1.5 potassium channels in model systems.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable