5.31005
PFKFB3 Inhibitor II, PFK15
Synonyme(s) :
PFKFB3 Inhibitor II, PFK15, ( E)-1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, PFK15, (E)-1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 1-(Pyridin-4-yl)-3-(quinolin-2-yl)prop-2-en-1-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, PFK15
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
PFKFB3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable