5.30541
CFTR Potentiator, VX-770
Synonyme(s) :
CFTR Potentiator, VX-770, N-(5-Hydroxy-2,4- bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco, N-(5-Hydroxy-2,4-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[nH]1c2c([c](c(c1)C(=O)Nc3c(cc(c(c3)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=O)cccc2
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)
Clé InChI
PURKAOJPTOLRMP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
WT and G551D mutant forms of cell surface CFTR
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Eckford, P.D.W., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 36639.
Van Goor, F., et al 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 18825.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable