528208
Plasminogen Activator Inhibitor-1, Mutant
from Recombinant, ≥95% (SDS-PAGE), liquid, PAI-1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
PAI-1, Mutant
433,00 $
About This Item
433,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Plasminogen Activator Inhibitor-1, Mutant, Human, Recombinant, The Plasminogen Activator Inhibitor-1, Mutant, Human, Recombinant controls the biological activity of Plasminogen Activator. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Plasminogen Activator
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable