Principaux documents
524748
Sigma-Aldrich
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b
The PDE4D Inhibitor, GEBR-7b controls the biological activity of PDE4D. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
PDE4D Inhibitor, GEBR-7b, GEBR-7b, (E)-3-(cyclopentyloxy)-4-methoxybenzaldehyde, O-2-(2,6-dimethylmorpholino)-2-oxoethyl oxime
5 MG
210,00 $
210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
210,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
210,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC1=C(OC2CCCC2)C=C(/C([H])=N/OCC(N3CC(C)OC(C)C3)=O)C=C1
Clé InChI
JEXHQZPMUKFOIV-SSDVNMTOSA-N
Description générale
A cell permeable, potent, and selective oxime PDE4D inhibitor (IC50 = 0.67 µM) which displays much reduced activities toward other PDE4 isoforms. It is shown to cause a significant 40% increase in extracellular cAMP in the hippocampus of freely moving rats in vivo at 100 µM, but has no effect on Aβ levels. This compound elicits cognitive enhancement in vivo at the optimum dose of 0.003 mg/kg in both mice and rat models, and unlike rolipram, does not cause emesis-like behavior in rodents.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Bruno, O., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.in press.
Bruno, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 6546.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable