5.08505
A-803467
Synonyme(s) :
A-803467, Sodium Channel Type 1.8 (Nav1.8) blocker, A-803467, A 803467, A803467
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
8 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mM
ethanol: 25 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-23-15-9-14(10-16(11-15)24-2)21-19(22)18-8-7-17(25-18)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-11H,1-2H3,(H,21,22)
Clé InChI
VHKBTPQDHDSBSP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nav1.8
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable