5.08158
TGF-β
InSolution, ≥99%, 50 mM in DMSO, RI Kinase Inhibitor II, RepSox
Synonyme(s) :
InSolution TGF-β RI Kinase Inhibitor II, RepSox, RepSox InSolution, E-616452 InSolution, ALK5 Inhibitor II, Transforming Growth Factor-β, Type I Receptor Kinase Inhibitor II, 2-(3-(6-Methylpyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-1,5-naphthyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22)
Clé InChI
LBPKYPYHDKKRFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ALK5
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Gellibert, F., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 4494.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)