Principaux documents
5.05878
Sigma-Aldrich
PD 168077 Maleate
Synonyme(s) :
PD 168077 Maleate, D₄ Dopamine Receptor Agonist, PD 168077 Maleate, PD168077, PD-168077
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H22N4O · xC4H4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.41 (free base basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mM
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N2(CCN(CC2)c3c(cccc3)C#N)CNC(=O)c1cc(ccc1)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/C20H22N4O.C4H4O4/c1-16-5-4-7-17(13-16)20(25)22-15-23-9-11-24(12-10-23)19-8-3-2-6-18(19)14-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,13H,9-12,15H2,1H3,(H,22,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
NAEUGRPISCANHO-BTJKTKAUSA-N
Description générale
A selective D4 dopamine receptor agonist (Ki = 8.7 nM, EC50 = 8.3 nM). Suitable for central and peripheral delivery. Used in studies of penile erection, learning and memory. Exibits some binding affinity towards human D2 and D3 Receptors (Ki = 2.8 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
D₄
Reversible: yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Melis, M. R. et al. 2005. Neurosci. Lett.379, 59.
Bernaerts, P. et al. 2003. Behav. Brain Res.142, 41.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable