5.04521
Hhat Inhibitor, RU-SKI 43
Synonyme(s) :
Hhat Inhibitor, RU-SKI 43, Hedgehog Acyltransferase Inhibitor, RU-SKI43, 2-(2-Methylbutylamino)-1-(4-(m-tolyloxymethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, 2-((2-Methylbutyl)amino)-1-(4-((3-methylphenoxy)methyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, RU-SKI43, 2-(2-Methylbutylamino)-1-(4-(m-tolyloxymethyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, 2-((2-Methylbutyl)amino)-1-(4-((3-methylphenoxy)methyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethanone, Hedgehog Acyltransferase Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
semisolid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H30N2O2S/c1-4-16(2)13-23-14-22(25)24-10-8-21-19(9-11-27-21)20(24)15-26-18-7-5-6-17(3)12-18/h5-7,9,11-12,16,20,23H,4,8,10,13-15H2,1-3H3
Clé InChI
AEENEMOEBJOKGN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Hhat
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable