Principaux documents
5.04275
Sigma-Aldrich
CB1 antagonist AM251
Synonyme(s) :
CB1 antagonist AM251, N-(Piperidin-1-yl)-5-(4-iodophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-1H-pyrazole-3-carboxamide, AM 251
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H21Cl2IN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C22H21Cl2IN4O/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-7-16(23)13-18(19)24)21(14)15-5-8-17(25)9-6-15/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30)
Clé InChI
BUZAJRPLUGXRAB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A potent and highly selective antagonist for cannabinoid subtyre 1 (CB1) receptor. Affinity for CB1 (IC50 = 8 nM, Ki = 7.49 nM) is more than 306-fold higher than that for CB2 receptors. Has been used in a study to determine its interaction with hippocampal neurons to enhance spatial memory in mice.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
CB₁ Receptor
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Gatley, S., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 331.
Gatley, S., et al. 1997. Life Sci.61, 191.
Lan, R., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 769.
Pertwee, R., 2005. Life Sci.76, 1307.
Ryberg, E., et al. 2007. Br. J. Pharmacol.152, 1092.
Assini, F., et al. 2012. Behav. Pharmacol.23, 292.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable