5.04043
Rho Inhibitor II, Y16
Synonyme(s) :
Rho Inhibitor II, Y16, PDZ Rho-Binding Domain Blocker, p115 Rho-Binding Domain Blocker, LARG Rho-Binding Domain Blocker, (E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione, (4E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, p115 Rho-Binding Domain Blocker, PDZ Rho-Binding Domain Blocker, LARG Rho-Binding Domain Blocker, (E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenylpyrazolidine-3,5-dione, (4E)-4-(3-(3-Methylbenzyloxy)benzylidene)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedio
247,00 $
About This Item
247,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CC(=CC=C1)COC2=CC=CC(=C2)C=C3C(=O)NN(C3=O)C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C24H20N2O3/c1-17-7-5-9-19(13-17)16-29-21-12-6-8-18(14-21)15-22-23(27)25-26(24(22)28)20-10-3-2-4-11-20/h2-15H,16H2,1H3,(H,25,27)
Clé InChI
ITMLWGWTDWJSRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
RhoGEF
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable