Documents
4.90087
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H15BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Pf
76 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable