Principaux documents
4.90061
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H11F3N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
liquid
Pf
-12 °C
Densité
1.386 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 %
Identity (NMR): passes test
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
425.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218.5 °C - closed cup