711756
1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
≥98% (H-NMR)
Synonyme(s) :
EMIM Otf
406,00 $
About This Item
406,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98% (H-NMR)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.5% water
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
>350 °C (lit.)
Densité
1.387 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Chaîne SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.CHF3O3S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-6H,3H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Clé InChI
ZPTRYWVRCNOTAS-UHFFFAOYSA-M
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
425.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
218.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Ionic liquids, also called room temperature ionic liquids, are organic salts that are liquid at, or close to, room temperature.