487957
NOC-18
A nitric oxide (NO) donor similar to NOC-5, NOC-7 and NOC-12 but with an enhanced half-life.
Synonyme(s) :
NOC-18, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazino) bis-ethanamine, DETA NONOate, DETA/NO, 2,2ʹ-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, DETA NONOate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
PBS, pH 7.4: 100 mg/mL
10 mM NaOH: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C4H13N5O2/c5-1-3-8(4-2-6)9(11)7-10/h11H,1-6H2/p+2
Clé InChI
HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-P
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Shibuta, S., et al. 1995. Neurosci. Lett. 187, 103.
Shimaoka, M., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 209, 519.
Diodati, J.G., et al. 1993. J. Cardiovasc. Pharmacol. 22, 287.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58,1472.
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13