Principaux documents
4.85079
Millipore
TCEP-HCl
OmniPur® Grade
Synonyme(s) :
OmniPur® TCEP-HCl
About This Item
Formule linéaire :
[HOOCCH2CH2)3P · HCl
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
crystalline powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Molecular biology grade.
Specifications:
Solubility (50 mg/ml, water): Passes
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1