Principaux documents
481918
Millipore
Nicotinic Acid
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Synonyme(s) :
Nicotinic Acid, Niacin, Pyridine-3-carboxylic Acid
100 G
100,00 $
100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
100,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.21
100,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.5% (acidimetric)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: soluble
Densité
1.47 g/cm3 at 25 °C
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
n1cc(ccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A component of coenzymes NAD+ and NADP+.
Precursor of the coenzymes NAD and NADP.
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
379.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
193 °C - closed cup