Principaux documents
4.80170
Supelco
Trifluoroacetic acid solution
0.05% (v:v) trifluoroacetic acid for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyme(s) :
Water with 0.05% (v:v) trifluoroacetic acid
2.5 L
370,00 $
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2.5 L
370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.03
370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Description
isocratic
Gamme de produits
LiChrosolv®
Forme
liquid
Concentration
0.045-0.055 % (v/v)
Technique(s)
HPLC: suitable
Densité
1.000 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Description générale
LiChrosolv hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionization methods (ESI/APCI - positive and negative mode). Thanks to their low level of ionic background and low ion suppression, LiChrosolv hypergrade solvents provide high reproducibility and high ionization efficiency. The packaging material has been improved to meet LC-MS quality requirements perfectly.
Remarque sur l'analyse
Assay (trifluoroacetic acid): 0.045 - 0.055 % (v/v)
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable