475847
MIF Antagonist IV, RDR 03785
The MIF Antagonist IV, RDR 03785 controls the biological activity of MIF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
MIF Antagonist IV, RDR 03785, Macrophage Migration Inhibitory Factor Antagonist IV, 6-(Morpholino(4-(trifluoromethyl)phenyl)methyl)-1,3-benzodioxol-5-ol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
cream
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1COCCN1C(C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C3=CC4=C(C=C3O)OCO4
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable