Principaux documents
V-042
Supelco
Vitamin K2 (MK-4)-13C6 solution
10 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
13C6-Labeled Vitamin K2 (MK-4)
1 ML
436,00 $
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
436,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2513C6H40O2
Poids moléculaire :
30327.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
436,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
10 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES 
O=C1c2c(cccc2)C(=O)C(=C1C\C=C(\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)/C)C
Clé InChI
DKHGMERMDICWDU-GHDNBGIDSA-N
Description générale
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of vitamin K2 (MK-4) in LC-MS/MS clinical testing applications such as assessment of vitamin K2 deficiency and research of VKD proteins. Vitamin K2 (MK-4) or menaquinone-4 is an essential cofactor for enzymes that activate blood-clotting factors as well as vitamin K-dependent (VKD) proteins involved in bone metabolism, arterial calcification, growth control, and signal transduction.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup