Principaux documents
474427
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Synonyme(s) :
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide - CAS 6160-80-1 - Calbiochem, MUG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H16O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Niveau de qualité
Essai
≥99% (TLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Impuretés
<25 ppm 4-methylumbelliferone
Couleur
white
Solubilité
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H16O9/c1-6-4-10(17)24-9-5-7(2-3-8(6)9)23-16-13(20)11(18)12(19)14(25-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Clé InChI
ARQXEQLMMNGFDU-JHZZJYKESA-N
Description générale
This product has been discontinued.
Substrate for fluorogenic assay of β-D-glucuronidase.
Substrate for fluorometric assay of β-D-glucuronidase (excitation maximum: 360 nm; emission maximum: 440 nm).
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Autres remarques
Moberg, L.J. 1985. Appl. Environ. Microbiol. 50, 1383.
Trepeta, R.W., and Edberg, S.C. 1984. J. Clin. Microbiol. 19, 172.
Brot, F.E., et al. 1974. Biochem. Biophys. Res. Commun. 57, 1.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable