444805
Membrane Traffic Inhibitor, A5
The Membrane Traffic Inhibitor, A5 controls the biological activity of adaptor complex AP-1.
Synonyme(s) :
Membrane Traffic Inhibitor, A5, 1-(4-(4-(E-2-Methyl-2-butenyl)piperazinyl)phenyl)ethanone, HCl, 5431942, A5
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable