20-176
GTPγS 100×, 10 mM
Synonyme(s) :
GTP gamma S
Forme
liquid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity binding assay: suitable (G-protein)
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
La guanosine5'-O-(3-thio)triphosphate (GTPγS) est un analogue du GTP lentement hydrolysableet non hydrolysable. Il agit comme un nucléotide activateur de la protéine G. Le GTPγS peutstimuler l'activité des récepteurs couplés aux protéines G (GPCR).
Application
Domaine de recherche
Tous
Tous
GTP gamma S à utiliser comme témoin de charge positif dans les kits de dosage de l'activation
Forme physique
eau stérile
Stockage et stabilité
1 an à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Changes in uterine secretion of prostaglandin F2 alpha and luteal secretion of progesterone in response to oxytocin during the porcine estrous cycle.
Biology of Reproduction null
Methadone in saliva.
Clinical Chemistry null
The relationship between ovarian progesterone and proteolytic enzyme activity during ovulation in the gonadotropin-treated immature rat.
Biology of Reproduction null
Retinol-binding protein: a major secretory product of the pig conceptus.
Biology of reproduction null
Intracellular survival of virulent Bordetella pertussis in human polymorphonuclear leukocytes.
Journal of Leukocyte Biology null