444105
Anti-Mannose 6-Phosphate Receptor Mouse mAb (2G11)
liquid, clone 2G11, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
bovine, monkey, human
Ne doit pas réagir avec
hamster
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... M6PR(4074)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence (see comments)
Immunohistochemistry (2-5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Dintzis, S., and Pfeffer, S. 1990. EMBO J.9, 77.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable