440205-M
LY 83583
A cell-permeable, competitive inhibitor of soluble guanylate cyclase (IC₅₀ = 2 µM).
Synonyme(s) :
LY 83583, 6-Anilino-5,8-quinolinequinone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
red-purple
Solubilité
ethanol: 3 mg/mL
acetone: soluble
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-13-9-12(17-10-5-2-1-3-6-10)15(19)11-7-4-8-16-14(11)13/h1-9,17H
Clé InChI
GXIJYWUWLNHKNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
soluble guanylate cyclase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kawada, T., et al. 1994. Gen. Pharmacol. 25, 1361.
Beasley, D., et al. 1991. J. Clin. Invest. 87, 602.
Pandol, S.J., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12846.
Light, D.B., et al. 1989. Science 243, 383.
Mulsch, A. 1988. J. Pharmacol. Exp. Ther.247, 283.
Fleisch, J.H., et al. 1984. J. Pharmacol. Exp. Ther. 229, 681.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable