437694
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-
An effective antioxidant.
Synonyme(s) :
DL-α-Lipoic Acid, Dihydro-, DHLA, Dihydrolipoic Acid, Thiocytic Acid, Dihydro-
Niveau de qualité
Essai
≥95% (TLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
ethanol: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
SC(CCS)CCCCC(=O)O
InChI
1S/C8H16O2S2/c9-8(10)4-2-1-3-7(12)5-6-11/h7,11-12H,1-6H2,(H,9,10)
Clé InChI
IZFHEQBZOYJLPK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Scavenges hypochlorous acid, peroxyl, superoxide, hydroxyl, and nitric oxide radicals
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Bustamante, J., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 339.
Scott, B.C., et al. 1994. Free Radic. Res. 20, 119.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
348.1 °F - Cleveland open cup
Point d'éclair (°C)
175.6 °C - Cleveland open cup