Key Documents
436305-M
Millipore
Linoleic Acid
An essential fatty acid.
Synonyme(s) :
Linoleic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid, Linolic Acid, Linolic Acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic Acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Pureté
≥97% (LC/MS)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
colorless
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-7,9-10H,2-5,8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,10-9-
Clé InChI
OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Description générale
An essential fatty acid.
An essential fatty acid. Density: 900 mg/ml.
Density: 900 mg/ml.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Essential fatty acid
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable