420143
JNK3 Inhibitor XII, SR-3576
The JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, also referenced under CAS 1164153-22-3, controls the biological activity of JNK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, 3-(4-(3-(3-Methylphenylureido))-1H-pyrazol-1-yl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)benzamide
154,00 $
About This Item
154,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[n]3(ncc(c3)NC(=O)Nc4cc(ccc4)C)c1cc(ccc1)C(=O)Nc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C27H27N5O5/c1-17-7-5-9-19(11-17)30-27(34)31-21-15-28-32(16-21)22-10-6-8-18(12-22)26(33)29-20-13-23(35-2)25(37-4)24(14-20)36-3/h5-16H,1-4H3,(H,29,33)(H2,30,31,34)
Clé InChI
MTFAYLZZDJGFGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable