420136
JNK Inhibitor IX
The JNK Inhibitor IX, also referenced under CAS 312917-14-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JNK Inhibitor IX, N-(3-Cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1-naphthamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H16N2OS/c21-12-17-15-9-3-4-11-18(15)24-20(17)22-19(23)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-2,5-8,10H,3-4,9,11H2,(H,22,23)
Clé InChI
WQGDQGAFSDMBLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
JNK2 and JNK3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable