Principaux documents
4074-M
Millipore
OmniPur Triton X-100 Surfactant - CAS 9002-93-1 - Calbiochem
About This Item
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.28
Niveau de qualité
Conditionnement
Plastic receptable in fibreboard boxes
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
483.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
251 °C - closed cup