407317
Anti-Integrin β₆ Mouse mAb (442.5C4)
liquid, clone 442.5C4, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Integrin β₆ Detection Antibody, Mouse Anti-Integrin β₆
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
442.5C4, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB6(3694)
Description générale
Immunogène
Application
Flow Cytometry (1:50-1:100)
Immunoblotting (1:50-1:100)
Immunoprecipitation (1:50-1:100)
Paraffin Sections (1:50-1:100)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Breuss, J.M., et al. 1995. J. Cell Sci.108, 2241.
Hynes, R.O. 1992. Cell.69, 11.
Albelda, S.M. and Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Ann. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987. Cell.45, 549.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable