407241
Insulin Degrading Enzyme, His•Tag®, Rat, Recombinant, S. frugiperda
Synonyme(s) :
Insulysin, IDE
456,00 $
About This Item
456,00 $
Produits recommandés
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥3 units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Miller, B.C., et al. 2003. Proc. Natl. Acad. Sci. USA100, 6221.
Song, E.S., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 49789.
Mukherjee, A., and Hersh, L.B. 2002. J. Alzheimer′s Dis.4, 341.
Song, E.S., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 1152.
Becker, A.B., and Roth, R.A. 1995. Methods Enzymol.248, 693.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1