Principaux documents
40-50030
Millipore
Fluide d'entraînement MAGPIX® Drive Fluid PLUS 4PK
Synonyme(s) :
Fluide d'entraînement, Fluide d'entraînement MAGPIX Drive Fluid PLUS 4PK, Luminex, MPXDF4PK, magpix
1 EACH
101,00 $
101,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EACH
101,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116010
Nomenclature NACRES :
NA.25
101,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 4 pack, 700 mL each
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Température de stockage
room temp
Description générale
s.o.
Application
s.o.
Informations légales
MILLIPLEX est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.
MAGPIX is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Need help deciding which multiplex assay fits your research? Before you start multiplexing with MILLIPLEX® multiplex kits, check out these tips for how to decide what the best MILLIPLEX® assay is for your research. Also, learn what materials are required to complete multiplex workflows but not provided with the kits.
The newer xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation contains 3 modes of microbial action to eliminate potential environmental microbial resistance. See how the preparations compare in this performance comparison of the previous xMAP® Sheath Fluid to the new xMAP® Sheath Fluid PLUS formulation in MILLIPLEX® multiplex assays.
Questions
  1. What are the distinctions between the Magpix Drive Fluid and Drive Fluid Plus? Additionally, how can one transition to Drive Fluid Plus on the MagPix?
    1 answer
    1. The Drive Fluid formulation is being updated from a single preservative to a mixture of three preservatives. This change is intended to enhance transit stability and reduce the likelihood of future acquired microbial resistance.