400093
HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935
The HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935 controls the biological activity of HIF-PHD. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonyme(s) :
HIF-PHD Inhibitor II, JNJ-42041935, 1-(5-Chloro-6-(trifluoromethoxy)-1H-benzoimidazol-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, HIF Prolyl Hydroxylase Inhibitor II
344,00 $
About This Item
344,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC2=C(NC(N3C=C(C=N3)C(O)=O)=N2)C=C1OC(F)(F)F
InChI
1S/C12H6ClF3N4O3/c13-6-1-7-8(2-9(6)23-12(14,15)16)19-11(18-7)20-4-5(3-17-20)10(21)22/h1-4H,(H,18,19)(H,21,22)
Clé InChI
FXHHASJVTYRJHH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Barrett, T.D., et al. 2011. Mol. Pharmacol.79, 910.
Rosen, M.D., et al. 2010. ACS Med. Chem. Lett. 1, 526.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable