399698
5-Hydroxy-L-tryptophan
Serotonin precursor.
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-L-tryptophan, L-5-HTP
682,00 $
About This Item
682,00 $
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 4847
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
acidic solutions: soluble
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c2c([nH]c1)ccc(c2)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clé InChI
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable