382158
Anti-Histone H3, Acetylated (1-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
534,00 $
About This Item
534,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
Tetrahymena sp., human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys9,Lys14)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HeLa cells
Autres remarques
Braunstein, M., et al. 1993. Genes Devel.7, 592.
Perry, C.A., et al. 1993. Biochemistry32, 13605.
Lin, R., et al. 1989. J. Cell. Biol.108, 1577.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable