A1151
Anti-Albumin antibody produced in goat
fractionated antiserum, lyophilized
Synonyme(s) :
Albumin Detection Antibody, Anti-Albumin, Goat Anti-Albumin
497,00 $
About This Item
497,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in goat
Forme d'anticorps
fractionated antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized
Poids mol.
antigen 65 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
vial of 2 mL lyophilized antiserum
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ALB(213)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable