370653
PknG Inhibitor
The PknG Inhibitor, also referenced under CAS 329221-38-7, controls the biological activity of PknG. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PknG Inhibitor, Mycobacterial Protein Kinase G Inhibitor, 2-(Cyclopropanecarbonylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxamide, AX20017
210,00 $
About This Item
210,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)C3CC3)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C13H16N2O2S/c14-11(16)10-8-3-1-2-4-9(8)18-13(10)15-12(17)7-5-6-7/h7H,1-6H2,(H2,14,16)(H,15,17)
Clé InChI
VATFNEMGBRWLHI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Walburger, A., et al. 2004. Science304, 1800.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable