345888
JMV 2959
≥97% (HPLC), powder, Ghrelin receptor antagonist, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959, Growth hormone secretagogue receptor antagonist, (R)-N-(2-(1H-indol-3-yl)-1-(4-(4-methoxybenzyl)-5-phenethyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethyl)-2-aminoacetamide hydrochloride, GHSR1a Antagonist, GH secretagogue receptor antagonist, JMV2959
About This Item
Produits recommandés
product name
Ghrelin Receptor Antagonist, JMV 2959,
Pureté
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
32 nM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Ghrelin receptor
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Mary, S., et al. 2012. Proc Natl Acad Sci USA109, 8304.
Salome, N., et al. 2009. Eur J Pharmacol.612, 167,.
Moulin, A., et al. 2007. J Med Chem50, 579.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable