The enzyme does not have any tag attached to it.
345806-M
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
β1,4-Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, Recombinant, E. coli, β1,4-D-Galactoside Galactohydrolase
574,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
About This Item
574,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Forme
liquid
Activité spécifique
≥1.5 units/mL
≥6 units/mg protein
Conditionnement
pkg of 50 mIU
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Could you please confirm whether the protein sequence is tagged with a His-tag or another tag?