344580
FtsZ Polymer Stabilizer, PC190723
Synonyme(s) :
FtsZ Polymer Stabilizer, PC190723, 3-((6-chlorothiazolo[5,4-b]pyridin-2-yl)methoxy)-2,6-difluorobenzamide, FtsZ Polymer-stabilizing Agent, Filamenting Temperature-Sensitive Mutant Z Polymer Stabilizer
298,00 $
About This Item
298,00 $
Produits recommandés
Essai
≥97% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
tan
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
FtsZ
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Andreu, J. M., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 14239.
Haydon, D. J., et al. 2008. Science, 321, 1673.
Sorto, N. A., et al. 2010. J. Org. Chem.75, 7946.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable