343922
5-Fluorouracil
≥98% (HPLC), solid, antitumor agent, Calbiochem®
Synonyme(s) :
5-Fluorouracil, 5-FU
About This Item
Produits recommandés
product name
5-Fluorouracil, Potent antitumor agent.
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
hot water: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H3FN2O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Aminoisobutyrate-pyruvate aminotransferase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Shchepotin, I.B., et al. 1994. Anticancer Res.14, 1027.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
Discover critical characteristics to consider when working with enzyme inhibitors, such as cell permeability, the prozone effect, and Lipinski’s rule of 5.