324888
Epigenetic Multiple Ligand
A cell-permeable bis-arylidene compound that acts as an epigenetic multiple ligand (epi-ML) and inhibits substrates processing by several chromatin-associated enzymes.
Synonyme(s) :
Epigenetic Multiple Ligand, 3,5-bis(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzylidene)-tetrahydro-2H-pyran-4-one, PRMT Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light orange
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable