324840
EGFR/ErbB-2/ErbB-4 Inhibitor - CAS 881001-19-0 - Calbiochem
The EGFR/ErbB-2/ErbB-4 Inhibitor, also referenced under CAS 881001-19-0, controls the biological activity of EGFR/ErbB-2/ErbB-4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
EGFR/ErbB-2/ErbB-4 Inhibitor - CAS 881001-19-0 - Calbiochem, N-(4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)pyrido[3,4-d]pyrimidin-6-yl)2-butynamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 4 mg/mL (Use fresh DMSO only.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR/ErbB-2/ErbB-4
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13