324788
DAPK Inhibitor
The DAPK Inhibitor, also referenced under CAS 315694-89-4, controls the biological activity of DAPK.
Synonyme(s) :
DAPK Inhibitor, (4 Z)-4-(3-Pyridylmethylene)-2-styryl-oxazol-5-one, Death-Associated Protein Kinase Inhibitor, (4Z)-4-(3-Pyridylmethylene)-2-styryl-oxazol-5-one, Death-Associated Protein Kinase Inhibitor
141,00 $
About This Item
141,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1=C(OC(=O)\C\1=C/c3cnccc3)\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C17H12N2O2/c20-17-15(11-14-7-4-10-18-12-14)19-16(21-17)9-8-13-5-2-1-3-6-13/h1-12H/b9-8+,15-11+
Clé InChI
GFGMISOSPOPSHN-QCTDOKRBSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable